Få mere at vide
Ampicillin natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30010251
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010251 50 g
30004344 5 g
17914235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63431550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-52-3
Molekylær formel C16 H18 N3 O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 371.39
Synonym Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-α-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-α-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi
IUPAC navn natrium; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin Sodium
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Formel vægt 371.0916