Få mere at vide
Ampicillinnatriumsalt
Beskrivelse
Ampicillinnatriumsalt er et reagens for transformerede celler, der udtrykker beta-laktamase. Det fungerer som en strukturel analog til acyl-D-alanyl-D-alanin, acylierer transpeptidaseenzymet og forhindrer krydsbinding af peptidoglykanen i cellevæggen, som er nødvendig for bakteriens vækst.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Ampicillinnatriumsalt er et semisyntetisk derivat af penicillin med bredspektret antibakteriel aktivitet mod flere arter, herunder Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Ralstonia solanacearum
• Det kan hæmme bakterielle cellevægssyntese ved at binde sig til penicillin-bindende proteiner, hvilket hæmmer peptidoglykansyntesen, som er en essentiel komponent i bakterievæggen
Anvendelse
• Ampicillinnatriumsalt er blevet brugt som reagens for transformerede celler, der udtrykker β-laktamase
• Det kan bruges til at selektere for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler
• Ampicillinnatriumsalt fungerer som en strukturel analog til acyl-D-alanyl-D-alanin, acylater enzymet transpeptidase og forhindrer krydsbinding af cellevæggen i peptidoglykan, hvilket er nødvendigt for bakteriens vækst
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampicillin sodium salt |
| Type | Ampicillin natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 215 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 4119211 |
| Merck Index | 14,586 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand; Sparsomt opløselig i acetone |
| Formel vægt | 371.39 |
Sikkerhed og håndtering
- Ampicillin sodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt