Få mere at vide
Ampicillinnatriumsalt
Beskrivelse
Ampicillinnatriumsalt er et reagens for transformerede celler, der udtrykker beta-laktamase. Det fungerer som en strukturel analog til acyl-D-alanyl-D-alanin, acylierer transpeptidaseenzymet og forhindrer krydsbinding af peptidoglykanen i cellevæggen, som er nødvendig for bakteriens vækst.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ampicillin sodium salt is a semi-synthetic derivative of penicillin with a broad-spectrum antibacterial activity against several species, including Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Ralstonia solanacearum
• It can inhibit bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins, inhibiting peptidoglycan synthesis, which is an essential component of the bacterial cell wall
Application
• Ampicillin sodium salt has been used as a reagent for transformed cells that express β-lactamase
• It can be used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
• Ampicillin sodium salt acts as a structural analog of acyl-D-alanyl-D-alanine, acylates the transpeptidase enzyme preventing the cross-linking of the cell wall peptidoglycan, which is necessary for the growth of the bacterium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampicillin sodium salt |
| Type | Ampicillin Sodium Salt |
| Fysisk form | Powder |
| Smeltepunkt | 215°C |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4119211 |
| Merck Index | 14,586 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water; Sparingly soluble in acetone |
| Formel vægt | 371.39 |
Sikkerhed og håndtering
- Ampicillin sodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt