Få mere at vide
Ampicillin natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404592 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404592 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11404592 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219014805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 DKK
    540.68 DKK / 5g
    Spare 27.32 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic powder for use in cell culture and molecular biology applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin sodium salt
Type Ampicillin natriumsalt
Fysisk form Pulver
CAS 69-52-3
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H21N3NaO4S
Synonym Aminobenzylpenicillin Sodium Salt
InChI nøgle BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
SMIL [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;natrium
Molekylvægt (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Formel vægt 371.4
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.