Få mere at vide
Ampicillin natriumsalt (krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-24450
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Product Code. 10193433
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP17605
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til selektion for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler
Til selektion for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler. Antimikrobielt spektrum: Gram-negative og Gram-positive bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-52-3
Molekylær formel C16H21N3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 374.411
InChI nøgle BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ampicillin Sodium Salt
Type Ampicillin Sodium Salt
Fysisk form Fast stof
pH 8.0 to 10.0
Smeltepunkt 215°C
Emballage Poly flaske
Styrke Inclusive between 845μg/mg
Vand 2% Max.
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 15, 583
Formel vægt 371.39
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ampicillin Sodium Salt
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .