Få mere at vide
Ampicillin natriumsalt (krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Til selektion for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler
Til selektion for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler. Antimikrobielt spektrum: Gram-negative og Gram-positive bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampicillin Sodium Salt |
| Type | Ampicillin natriumsalt |
| Fysisk form | Fast stof |
| pH | 8.0 til 10.0 |
| Smeltepunkt | 215 °C |
| Emballage | Poly flaske |
| Styrke | Inklusive mellem 845 μg/mg |
| Vand | 2% Max. |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ampicillin Sodium Salt
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .