Få mere at vide
Melford Ampicillin natriumsalt
Artikelnummer. 30018039
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018039 25 g
30018036 10 g
30018037 100 g
30018038 1 kg
30018040 5 g
30018035 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018039 Leverandør Melford Leverandørnr. A4004025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ampicillin, natriumsalt er et antibiotikum, der tilhører penicillin-klassen af antibiotika og er effektivt mod en bred vifte af gram-positive og gram-negative bakterier.
Ampicillin, natriumsalt er et antibiotikum, der tilhører penicillin-klassen af antibiotika og er effektivt mod en bred vifte af gram-positive og gram-negative bakterier. Ampicillin er et semisyntetisk derivat af penicillin og er kendt for dets stabilitet og effektivitet.
Inden for molekylærbiologi og genteknologi, Ampicillin, er natriumsalt almindeligvis brugt som et selektivt middel i plasmid-baserede kloningseksperimenter. Det fungerer ved at hæmme syntesen af bakteriel cellevæg, hvilket fører til celledød.
Ampicillin, natriumsalt bruges også i mikrobiologi og cellekulturapplikationer. Det er effektivt til at forhindre vækst af bakterielle kontaminanter i cellekulturer, hvilket sikrer renheden af cellelinjer. Derudover anvendes det til isolering og vedligeholdelse af stammer med kendt eller konstrueret resistens over for Ampicillin.
En fordel ved Ampicillin, natriumsalt er dets stabilitet i vandige opløsninger, hvilket gør det velegnet til langtidsopbevaring og nem håndtering. Det er tilgængeligt i pulverform og kan let opløses i vand eller andre passende opløsningsmidler til brug i forskellige applikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin, Sodium Salt
CAS 69-52-3
Mængde 25 g
Molekylær formel C16H18N3NaO4S