Få mere at vide
Ampicillin natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 17970366
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17970366 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17970366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0253.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ampicillinnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin Sodium
CAS 69-52-3
Analyt- eller komponentnavne Ampicillin Sodium
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H18 N3 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Piperacillin Sodium Imp. A (EP), Piperacillin Imp. A (EP), Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-alpha-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-alpha-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-alpha-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi, Piperacillin Impurity A, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Piperacillin Sodium Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity C as Sodium Salt, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B as Sodium Salt, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity B as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
SMIL [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenyl-acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 371.39
Mængde 500 mg
Formel vægt 371,0916 g/mol