Få mere at vide
Ampicillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482209
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16482209 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16482209 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0522
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin
Fysisk form Powder
CAS 69-53-4
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N3O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin
Opløselighedsinformation 0.1 M NaOH : 25 mg/mL (71.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 349.4
Formel vægt 349.4
Procent renhed 98.0%