Få mere at vide
Ampicillin, anhydrous, Mikromol™
Artikelnummer. 17980896
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17980896 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17980896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0253.16
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ampicillin, vandfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin
CAS 69-53-4
Analyt- eller komponentnavne Ampicillin
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C16 H19 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ampicillin, anhydrous, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, CCI 5478, BRL-1341, Sultamicillin Impurity C, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B, Sultamicillin Tosilate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
SMIL CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 349.4
Mængde 500 mg
Formel vægt 349,1096 g/mol