Få mere at vide
Ampicillin, vandfri, 98,24 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444582 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444582 5 g 5g
11454582 25 g 25g
11464582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219014605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 69-53-4
Molekylær formel C16H19N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 349.405
InChI nøgle AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Synonym Aminobenzylpenicillin
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin, Anhydrous
Type Ampicillin, Anhydrous
Navn note For HPLC analysis
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 0.9824
Formel vægt 371.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin, Anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i