Få mere at vide
Amphotericin B (gul opløsning/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-24436
Mængde:
20 mL
50 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
20ml
50ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10346503
Brand: Fisher BioReagents BP264520
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Amphotericin B er effektivt mod gær og svampe. En antibiotisk opløsning, der bruges i cellebiologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC navn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-29,2-yl] 7,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amphotericin B
Navn note 250μg/mL
Fysisk form Væske
Emballage Poly flaske
Sterilitet Filter Sterilized
Farve Gul
Mængde 20 mL
Kogepunkt 100 °C
Merck Index 15, 582
Formel vægt 924.1