Få mere at vide
Amphotericin B (gul opløsning/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10746254
Skift visning
Mængde:
20 mL
50 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746254 50 mL Poly flaske 50ml
10346503 20 mL Poly flaske 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746254 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP264550
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Amphotericin B er effektivt mod gær og svampe. En antibiotisk opløsning, der bruges i cellebiologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC navn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-29,2-yl] 7,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amfotericin B
Navn note 250 μg/ml
Fysisk form Væske
Emballage Poly flaske
Sterilitet Filter steriliseret
Farve Gul
Mængde 50 mL
Kogepunkt 100 °C
Merck Index 15, 582
Formel vægt 924.1