Få mere at vide
Amphotericin B (Yellow Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10477963
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10477963 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10477963 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP928250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Amphotericin B is an antibiotic used for controlling microbial contamination in tissue culture applications
  • Amphotericin B acts by increasing fungal plasma membrane permeability which ultimately leads to fungal cell death
  • Effective in concentration ranges from 0.25 to 2.50 μg/mL
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amphotericin B
Fysisk form Solid
CAS 1397-89-3
Smeltepunkt 170°C
Antændelsesrest < 0.5%
Tab ved tørring < 5.0%
Emballage Amber Glass
Styrke > 900μg/mg
Farve Yellow
Mængde 250 mg
Molekylær formel C47H73NO17
MDL nummer MFCD00877763
Merck Index 15, 582
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
IUPAC navn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
Molekylvægt (g/mol) 924.09
PubChem CID 134129663
Formel vægt 924.09
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.