Få mere at vide
Amfotericin B, Streptomyces nodosus
Artikelnummer. 15474089
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474089 100 mg 100mg
15454089 1 g 1g
15464089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61491.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.30 DKK
    548.65 DKK / 100mg
    Spare 129.65 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Amfotericin B, CAS # 1397-89-3, er et svampedræbende middel, der er blevet brugt mod svamp forårsaget af protozoiske parasitter af Leishmania-slægten. | CAS: 1397-89-3 | C47H73NO17 | 924,09 g/mol
Amphotericin B, antifungal aktivitet er blevet brugt mod leishmaniasis forårsaget af protozoiske parasitter af Leishmania-slægten. Amphotericin B-trihydrat blev observeret at forårsage suppression af knoglemarvsstamceller og at inducere Actinomycin D(CR001)-følsomhed i lægemiddelresistente HELA-celler in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Amphotericin B er et antibiotikum med svampedræbende effekt og produceres hovedsageligt af Streptomyces nodosus
Applikationer
  • Den har svampefremkaldende aktivitet mod svamp forårsaget af protozoiske parasitter af Leishmania-slægten ved at binde til en essentiel komponent i svampemembranen og ændre cellemembranens permeabilitet
  • Det kan undertrykke knoglemarvsprogenitorceller og inducere Actinomycin D(CR001)-følsomhed i lægemiddelresistente HELA-celler in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC navn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-carboxylsyre
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amfotericin B
Navn note Streptomyces nodosus
Fysisk form Pulver
Farve Gul
Mængde 100 mg
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Beilstein 78342
Merck Index 14,585
Opløselighedsinformation Opløselig i vandige buffere ved pH 2; 0 eller 11; 0; Uopløselig ved pH 6; 0-7; 0; Også opløseligt i DMSO eller DMF
Formel vægt 924.1
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B, Streptomyces nodosus
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B