Få mere at vide
Melford Amphotericin B opløsning
Artikelnummer. 30018033
Skift visning
Mængde:
20 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018033 20 ml
30018034 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018033 Leverandør Melford Leverandørnr. A4003520.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Amphotericin B 250 ug/ml opløsning bruges ofte i mikrobiologi og cellekulturapplikationer.
Amphotericin B 250μ g/ml opløsning bruges ofte i mikrobiologi og cellekulturapplikationer. Det tilsættes til vækstmedier for at forhindre svampekontaminering og opretholde aseptiske forhold i cellekulturer.
Svampecellemembraner indeholder en sterolkomponent kaldet ergosterol, som spiller en rolle i at opretholde membranens integritet og struktur. Amphotericin B har en høj affinitet til ergosterol, og det danner komplekser med denne sterol i svampens cellemembran.
Når først amphotericin B er bundet til ergosterol, danner det kanaler eller porer i svampens cellemembran. Disse kanaler fører til en stigning i membranens permeabilitet for ioner, især kalium, og andre molekyler. Afbrydelsen af svampecellemembranen kompromitterer dens integritet og forstyrrer membranens normale funktioner.
Den omfattende skade på svampens cellemembran og tabet af cellulære komponenter resulterer i sidste ende i svampecellens død. Den antifungale aktivitet af amphotericin B er svampedræbende, hvilket betyder, at det direkte dræber svampecellerne i stedet for at hæmme deres vækst.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Mængde 20 ml
Molekylær formel C47H73NO17