Få mere at vide
Amphotericin B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11440892 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440892 1 g 1g
17660917 100 mg -
11420892 250 mg 250mg
11430892 500 mg 500mg
11450892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11440892 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219504391
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amphotericin B
Navn note from Streptomyces sp.
Fysisk form Pulver
Farve Gul
Mængde 1 g
IUPAC navn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-29,2-yl] 7,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
Formel vægt 924.1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B