Få mere at vide
Amphotericin B Methyl Ester 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amphotericin B Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C49H77NO16/c1-29-19-17-15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18-20-37(65-48-46(59)44(50)45(58)33(5)64-48)26-41-43(47(60)62-6)40(56)28-49(61,66-41)27-36(53)24-39(55)38(54)22-21-34(51)23-35(52)25-42(57)63-32(4)31(3)30(29)2/h7-20,29-41,43-46,48,51-56,58-59,61H,21-28,50H2,1-6H3/b8-7+,11-9+,12-10+,15-13+,16-14+,19-17+,20-18+/t29-,30+,31+,32-,33+,34+,35+,36-,37-,38+,39+,40-,41-,43+,44-,45+,46-,48-,49+/m0/s1 |
| Formel vægt | 935.5242 |