Få mere at vide
Amphotericin B, Antibiotisk opløsning, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420435 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420435 50 mL 50ml
11410435 20 mL 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420435 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091672348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 50ml
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Antibiotisk opløsning Koncentration: 250 μg/mL Effektiv mod gær og svampe
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Fungizone
PubChem CID 134129663
IUPAC navn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syre
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amfotericin B
Fysisk form Liquid
Mængde 50 mL
Grad Not Available