Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amphotericin B, 85 %
Artikelnummer. 15535156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535156 1 g 1g
15545156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535156 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1141.81 DKK
    987.65 DKK / 1g
    Spare 154.16 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Amfotericin B, CAS # 1397-89-3, er et svampedræbende middel, der er blevet brugt mod svamp forårsaget af protozoiske parasitter af Leishmania-slægten. | CAS: 1397-89-3 | C47H73NO17 | 924,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Amphotericin B er et antibiotikum, der har svampedræbende aktivitet og produceres hovedsageligt af Streptomyces nodosus
Applikationer
•Det har svampedræbende aktivitet mod svamp forårsaget af protozoiske parasitter af slægten Leishmania ved at binde sig til en væsentlig komponent i svampecellemembranen og ændre cellemembranens permeabilitet
•Det kan undertrykke knoglemarvsstamceller og inducere Actinomycin D(CR001)-følsomhed i lægemiddelresistente HELA-celler in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-89-3
Molekylær formel C47H73NO17
Molekylvægt (g/mol) 924.09
MDL nummer MFCD00877763
InChI nøgle APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
SMIL C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amphotericin B
Type Amfotericin B
Smeltepunkt >170,0 °C
Vand 10% maks.
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
IUPAC navn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syre
Formel vægt 924.09
Procent renhed 85%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.