Få mere at vide
R&D Systems™ Amphotericin B
Artikelnummer. 18769596
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18769596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18769596 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6930/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2336.35 DKK
    2113.65 DKK / 100mg
    Spare 222.70 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Forms monovalent ion channels in lipid bilyers
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1397-89-3
Mængde 100 mg
Opløselighed Soluble to 20 mM in DMSO
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C47H73NO17
Formel vægt 924.09
Produkttype Antifungal
Renhed 90%