Få mere at vide
Thermo Fisher Scientific Amphipol A8-35
Mængde:
100 mg
Beskrivelse
- En amfipatisk polymer, der er ideel til at forbedre solubilisering og stabilisering af membranproteiner og samtidig opretholde strukturel integritet og aktivitet
- Rengøringsmiddelfri erstatning for at ekstrahere og stabilisere membranproteiner i vandige opløsninger
- Overfladeaktivt stof med tæt fordeling af hydrofobe kæder, der har en høj affinitet til transmembrane overflader
- Muliggør proteinopløselighed med minimal forstyrrelse af membranmiljøet
- Letter membranproteinstruktur/foldning
- Velegnet til proteinsolubilisering og stabilisering til cryo-EM-analyse af enkeltpartikler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | (C6.2H10.3O1.35N0.65Na0.35)∼72 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Up to 20% in water |
| Formel vægt | 9 kDa |
| Fysisk form | Fast stof |