Få mere at vide
AMPD, 0,2 M bufferopløsning, pH 9,5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 115-69-5 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Lugt | Odorless |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.137 |