missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ampalex, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampalex |
| CAS | 154235-83-3 |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Piperidinyl-6-quinoxalinylmethanone, 1-(6-Quinoxalinylcarbonyl)piperidine, BDP 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2 |
| SMIL | O=C(N1CCCCC1)c2ccc3nccnc3c2 |
| IUPAC navn | piperidin-1-yl(quinoxalin-6-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vægt | 241.1215 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?