missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ampalex, TRC

Artikelnummer. 30341228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341228 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63427550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ampalex
CAS 154235-83-3
Molekylær formel C14 H15 N3 O
Mængde 50 mg
Synonym 1-Piperidinyl-6-quinoxalinylmethanone, 1-(6-Quinoxalinylcarbonyl)piperidine, BDP 12
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
SMIL O=C(N1CCCCC1)c2ccc3nccnc3c2
IUPAC navn piperidin-1-yl(quinoxalin-6-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 241.29
Formel vægt 241.1215
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.