Få mere at vide
AMPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (r,s)-a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 186.0641 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |