missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AMPA-15N (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMPA-15N |
| CAS | 56158-90-8 |
| Molekylær formel | CH615NO3P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (Aminomethyl)phosphonic Acid-15N, (Amino-15N-methyl)-phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i2+1 |
| SMIL | [15NH2]CP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | (15N)azanylmethylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.03 |
| Formel vægt | 112.0056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?