missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AMP PNP (~90%), TRC

Artikelnummer. 30347664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347664 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6343031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AMP PNP
CAS 72957-42-7
Molekylær formel C10H13Li4N6O12P3
Mængde 1 mg
Synonym Adenosine-5'-[(β,γ)-imido]triphosphate Tetralithium Salt, Adenylyl-imidodiphosphate Tetralithium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H17N6O12P3.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21;;;;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
SMIL NC1=C2C(N(C=N2)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(NP(O[Li])(O[Li])=O)(O[Li])=O)(O[Li])=O)=NC=N1
IUPAC navn tetralithium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-(phosphonatoamino)phosphinate
Molekylvægt (g/mol) 529.93
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.