Få mere at vide
AMP PNP (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMP PNP |
| CAS | 72957-42-7 |
| Molekylær formel | C10H13Li4N6O12P3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Adenosine-5'-[(β,γ)-imido]triphosphate Tetralithium Salt, Adenylyl-imidodiphosphate Tetralithium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N6O12P3.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21;;;;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1 |
| SMIL | NC1=C2C(N(C=N2)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(NP(O[Li])(O[Li])=O)(O[Li])=O)(O[Li])=O)=NC=N1 |
| IUPAC navn | tetralithium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-(phosphonatoamino)phosphinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.93 |