Få mere at vide
R&D Systems™ AMP PNP
Artikelnummer. 18775936
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18775936 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18775936 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6086/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 DKK
    1697.85 DKK / 10mg
    Spare 97.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 blocker; non-hydrolyzable AMP analog
AMP PNP is a non-hydrolyzable AMP analog. Kir6 (KATP) channel blocker. Inhibits fast axonal transport and stabilizes the interaction of membranous organelles with microtubules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 72957-42-7
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 50mM in water
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C10H13Li4N6O12P3
Formel vægt 529.93g/mol
Farve White
Produkttype Inhibitor
For Research Use Only