missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford AMP

Artikelnummer. 30017940
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017940 5 g
30017939 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30017940 Leverandør Melford Leverandørnr. A112405.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.

  • Stofnavn: Adenosin-5-monophosphat, fri syre
  • CAS-nummer: 18422-05-4
  • Molekylformel: C 10 H 14 N 5 O 7 P H 2 O
  • Molekylvægt: 365,24 g/mol

Tekniske data

Mængde 5 g
Molekylær formel C10H14N5O7P - H2O
CAS 18422-05-4
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.