Få mere at vide
AMP, 0,2 M bufferopløsning, pH 9,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466129
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466129 100 ml 100ml
15476129 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63988.AE
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 124-68-5
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 9.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Molekylær formel C4H11NO
Lugt Lugtfri
MDL nummer MFCD00008051
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol
InChI nøgle CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(N)CO
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 89.14