Få mere at vide
AMOZ, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-morpholinomethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2 |
| Formel vægt | 201.1113 |
| Procent renhed | >95% |