Få mere at vide
Amoxicillin-trihydrat
Artikelnummer. 15433909
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433909 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15433909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61290.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1234.20 DKK
    1026.65 DKK / 25g
    Spare 207.55 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et semisyntetisk antibiotikum, der ligner penicillin | CAS: 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 419,449 g/mol
Amoxicillin trihydrat – semisyntetisk antibiotika beslægtet med penicillin, som har antibakterielle poperterier. Det bruges til behandling af en række bakterielle infektioner. Det anvendes som et farmaceutisk produkt, som antibiotisk middel, anti-infektive råmaterialer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Amoxicillin trihydrat – semisyntetisk antibiotika beslægtet med penicillin, som har antibakterielle poperterier. Det bruges til behandling af en række bakterielle infektioner. Det anvendes som et farmaceutisk produkt, som antibiotisk middel, anti-infektive råmaterialer.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 3,4 mg/ml.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61336-70-7
Molekylær formel C16H25N3O8S
Molekylvægt (g/mol) 419.449
MDL nummer MFCD00072029
InChI nøgle MQXQVCLAUDMCEF-FXHJIJKUSA-N
PubChem CID 124080955
IUPAC navn (2S,5R,6S)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxicillin trihydrate
Type Amoxicillintrihydrat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 7507120
Merck Index 14,577
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 3; 4 mg/ml.
Formel vægt 419,45 (365,40 Vandfri)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amoxicillin trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin trihydrate