Få mere at vide
Amoxicillin-trihydrat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314151
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30314151 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30314151 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10242500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Analyt- eller komponentnavne Amoxicillin Trihydrate
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C16 H19 N3 O5 S . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amoxicillin Trihydrate, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxycillin trihydrate, (-)-6-[2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylic acid, 6-[D(-)-alpha-amino-p-hydroxyphenylacetamido]penicillanic acid, alpha-amino-p-hydroxybenzylpenicillin, 6-(p-hydroxy-alpha-aminophenylacetamido)penicillanic acid, p-hydroxyampicillin, amoxycillin, BRL-2333, Amoxicillin trihydrate
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
SMIL O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 419.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 419,1362 g/mol