missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Amoxicillin trihydrat

Artikelnummer. 30018032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018032 50 g
30018030 10 g
30018031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018032 Leverandør Melford Leverandørnr. A4002050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinantibiotikum, der er effektivt mod en lang række bakterier.

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinantibiotikum, der er effektivt mod en lang række bakterier. Trihydratformen af amoxicillin er et krystallinsk pulver, der ofte bruges i laboratoriemiljøer.

Amoxicillin hæmmer væksten af bakterier ved at forstyrre deres cellevægssyntese. Det er et alsidigt antibiotikum med lav toksicitet for pattedyrsceller, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at opretholde sterile forhold i cellekulturer og studere bakteriel fysiologi.

Forskere bruger amoxicillin til selektivt at dyrke bakterier eller til at behandle bakterielle infektioner i cellekulturer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Mængde 50 g
Molekylær formel C16H19N3O5S - 3H2O
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.