Få mere at vide
Melford Amoxicillin trihydrat
Beskrivelse
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinantibiotikum, der er effektivt mod en lang række bakterier.
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinantibiotikum, der er effektivt mod en lang række bakterier. Trihydratformen af amoxicillin er et krystallinsk pulver, der ofte bruges i laboratoriemiljøer.
Amoxicillin hæmmer væksten af bakterier ved at forstyrre deres cellevægssyntese. Det er et alsidigt antibiotikum med lav toksicitet for pattedyrsceller, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at opretholde sterile forhold i cellekulturer og studere bakteriel fysiologi.
Forskere bruger amoxicillin til selektivt at dyrke bakterier eller til at behandle bakterielle infektioner i cellekulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxicillin Trihydrate |
| CAS | 61336-70-7 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | C16H19N3O5S - 3H2O |