Få mere at vide
Amoxicillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452189
Encompass_Preferred
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 16452189
Brand: Medchem Express HYB0467A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxicillin
Fysisk form Powder
CAS 26787-78-0
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N3O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Amoxycillin
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 365.4
Formel vægt 365.4
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.