Få mere at vide
Amoxicillin Dimer Sodium (>90%) (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxicillin Dimer Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnavne | Amoxicillin Dimer Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| InChI formel | InChI=1S/C32H38N6O10S2/c1-31(2)21(29(45)46)37-26(49-31)19(35-23(41)17(33)13-5-9-15(39)10-6-13)25(43)34-18(14-7-11-16(40)12-8-14)24(42)36-20-27(44)38-22(30(47)48)32(3,4)50-28(20)38/h5-12,17-22,26,28,37,39-40H,33H2,1-4H3,(H,34,43)(H,35,41)(H,36,42)(H,45,46)(H,47,48)/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,26-,28-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 387.0865 |