missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amoxicillin-d4 (Major), TRC

Artikelnummer. 30341391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30341391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63423810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amoxicillin-d4
CAS 2673270-36-3
Molekylær formel C16 D4 H15 N3 O5 S
Mængde 10 mg
Synonym (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d4, 6-[D-α-Amino-α-(4-hydroxyphenyl-d4)acetamido]penicillanic acid, Amoxicillin (phenyl-D4), Amoxicillin-D4 (4-hydroxyphenyl-D4), Amoxicillin D4 (4-hydroxyphenyl D4), AMPC-d4, Amoxycillin-d4, Helvamox-d4, Pasetocin-d4, Penimox-d4, Zamocillin-d4
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1c([2H])c([C@@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 369.4288
Formel vægt 369.1296
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.