Få mere at vide
Amoxicillin Krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 17620897 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17620897 25 g
17690887 1 g
17600897 5 g
17610897 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17620897 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219014525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 DKK
    2914.97 DKK / 25g
    Spare 145.03 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
CAS: 26787-78-0 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.404 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 26787-78-0
Molekylær formel C16H19N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 365.404
InChI nøgle LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Synonym Amoxycillin, Amolin, AMPC
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxicillin
Type Amoxicillin
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
Formel vægt 365.4
Procent renhed 95.0 to 102.0%
Grad Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amoxicillin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin