Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amoxicillin, 96%
Artikelnummer. 15384988 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15384988 25 g 25g
1 options
Product Code. 15384988 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 455140250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Amoxicillin
Type Amoxicillin
Fysisk form Solid
CAS 26787-78-0
Smeltepunkt 330.0°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Molekylær formel C16H19N3O5S
MDL nummer MFCD00056860
InChI nøgle LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 365.404
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
Formel vægt 365.4
Procent renhed 96%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4-Thia-1-azobicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-,[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S)]]-
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Amoxicillin
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .