Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxicillin |
| Type | Amoxicillin |
| Smeltepunkt | 330,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 10 til 15% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 365.4 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- Amoxicillin
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .