Få mere at vide
Amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30135790
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135790 100 mg
30138413 10 g
17993605 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634230100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14028-44-5
Molekylær formel C17 H16 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 313.78
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
IUPAC navn 8-chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
SMIL Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Amoxapine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Formel vægt 313.0982