Få mere at vide
Amoxapin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462217
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462217 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462217 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnavne Amoxapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H16 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC navn 8-chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 313.78
Mængde 10 mg
Formel vægt 313,0982 g/mol