Få mere at vide
Amoxapin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxapine |
| CAS | 14028-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amoxapine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1 |
| Vis mere |