Få mere at vide
Amoxapine, Lipomed
Artikelnummer. 30463407
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463407 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463407 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMAMX1900FB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Amoxapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnavne Amoxapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H16 Cl N3 O
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC navn 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] benzoxazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 313.78
Mængde 100 mg
Formel vægt 313,0982 g/mol