Få mere at vide
Amoxapine, Lipomed
Beskrivelse
Amoxapin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxapine |
| CAS | 14028-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amoxapine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N3 O |
| Synonym | 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1 |
| IUPAC navn | 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] benzoxazepin |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |