Få mere at vide
Amoxapine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amoxapine-d8 |
| CAS | 1189671-27-9 |
| Molekylær formel | C17H8D8ClN3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Amoxapine D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 8-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.83 |