Få mere at vide
Amorphadiene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amorphadiene |
| Analyt- eller komponentnavne | Amorphadiene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-8-6-12(4)14-7-5-11(3)9-15(13)14/h9,12-15H,1,5-8H2,2-4H3/t12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 204.1878 |