Få mere at vide
Amorolfine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amorolfine |
| CAS | 78613-35-1 |
| Molekylær formel | C21H35NO |
| Mængde | 40 mg |
| Synonym | rel-(2R,6S)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine, Amorolfine, Loceryl, Ro 14-4767, Ro 14-4767/000, cis- 4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35NO/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3/t16?,17-,18+ |
| SMIL | CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1 |
| IUPAC navn | (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.51 |
| Formel vægt | 317.2719 |